Wichtige Dokumente
553085
2-Fluorbenzothiazol
97%
About This Item
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.585 (lit.)
bp
211-212 °C (lit.)
Dichte
1.323 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Fc1nc2ccccc2s1
Vergleichbares Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
199.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
92.78 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)