Wichtige Dokumente
552453
2-Fluor-5-iod-benzonitril
97%
About This Item
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
72-76 °C (lit.)
SMILES String
Fc1ccc(I)cc1C#N
InChI
1S/C7H3FIN/c8-7-2-1-6(9)3-5(7)4-10/h1-3H
InChIKey
BIZHQRAAZMDWNK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?