Merck
551147
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-Amino-3-methyl-1,1-diphenylbutan
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H21N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
239.36
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]20/D −6.5°, c = 1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
73-76 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)[C@H](N)C(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C17H21N/c1-13(2)17(18)16(14-9-5-3-6-10-14)15-11-7-4-8-12-15/h3-13,16-17H,18H2,1-2H3/t17-/m0/s1
InChIKey
KJRIVAFIKUXDBL-KRWDZBQOSA-N
Anwendung
(S)-(−)-2-Amino-3-methyl-1,1-diphenylbutane can be used as a chiral test compound in the enantio-separation of primary amines by supercritical fluid chromatography (SFC).
Rechtliche Hinweise
A Product of Onyx Scientific, U.K.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Comparison of enantiomeric separations and screening protocols for chiral primary amines by SFC and HPLC
Armstrong DW, et al.
LCGC North America, 32(32), 742-752 (2014)