Merck
549770
Sigma-Aldrich
3-((Z)-2-Chlor-3,3,3-trifluor-1-propenyl)-2,2-dimethylcyclopropancarbonsäure-methylester
97%
Synonym(e):
Methyl-3-((Z)-2-Chlor-3,3,3-trifluor-1-propenyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H12ClF3O2
Molekulargewicht:
256.65
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.4375 (lit.)
bp
193-194 °C (lit.)
Dichte
1.224 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)C1C(\C=C(/Cl)C(F)(F)F)C1(C)C
InChI
1S/C10H12ClF3O2/c1-9(2)5(7(9)8(15)16-3)4-6(11)10(12,13)14/h4-5,7H,1-3H3/b6-4-
InChIKey
ZRLLIXSRKOMDAU-XQRVVYSFSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
198.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
92.2 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)