Merck
548839
Sigma-Aldrich
4-(4-Methoxyphenyl)-1-(2H)-phthalazinon
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H12N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
252.27
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
240-244 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccc(cc1)C2=NNC(=O)c3ccccc23
InChI
1S/C15H12N2O2/c1-19-11-8-6-10(7-9-11)14-12-4-2-3-5-13(12)15(18)17-16-14/h2-9H,1H3,(H,17,18)
InChIKey
RYLLTTFNKPGBNO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
4-(4-Methoxyphenyl)-1-(2H)-phthalazinone , a 4-aryl-2(1H)-phthalazinone derivative, is a building block for preparing bioactive molecules.[1]
Anwendung
4-(4-Methoxyphenyl)-1-(2H)-phthalazinone may be used in the preparation of [4-(4-methoxyphenyl)-1(2H)-oxo-phthalazin-2-yl]acetic acid ethyl ester, with potent antibacterial activity.[1]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis and Antimicrobial Evaluation of Some New 2-(5, 6-Dihydro-4H-1, 2, 4-triazolo [4, 3-a] benz [F] azepin-1-yl) methyl)-4-substituted Phthalazin-1 (2H)-ones.
El-Shamy IE, et al.
Asian Journal of Chemistry, 26(22), 7828-7828 (2014)