548146
3-(Trifluormethyl)benzamid
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
124-127 °C (lit.)
SMILES String
NC(=O)c1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H6F3NO/c9-8(10,11)6-3-1-2-5(4-6)7(12)13/h1-4H,(H2,12,13)
InChIKey
XBGXGCOLWCMVOI-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable