Wichtige Dokumente
423602
Ethyl-cis-3-iodacrylat
98%
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.533 (lit.)
bp
85 °C/20 mmHg (lit.)
Dichte
1.765 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
iodo
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H]\C(I)=C(/[H])C(=O)OCC
InChI
1S/C5H7IO2/c1-2-8-5(7)3-4-6/h3-4H,2H2,1H3/b4-3-
InChIKey
AELYFQSZXFFNGP-ARJAWSKDSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
210.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
99 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?