Wichtige Dokumente
548049
2-Biphenylcarbaldehyd
96%
Synonym(e):
2-Biphenylcarboxaldehyde
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D >1.6220 (lit.)
bp
91-92 °C/0.15 mmHg (lit.)
Dichte
1.130 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
phenyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=Cc1ccccc1-c2ccccc2
InChI
1S/C13H10O/c14-10-12-8-4-5-9-13(12)11-6-2-1-3-7-11/h1-10H
InChIKey
LCRCBXLHWTVPEQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Vorsicht
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
215.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
102 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?