Merck
547182
Sigma-Aldrich
1,1-Dimethoxyheptan
98%
Synonym(e):
Heptanal dimethyl acetal
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)5CH(OCH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.25
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.4105 (lit.)
bp
183 °C/760 mmHg (lit.)
Dichte
0.832 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCC(OC)OC
InChI
1S/C9H20O2/c1-4-5-6-7-8-9(10-2)11-3/h9H,4-8H2,1-3H3
InChIKey
BBMCNYFBAIUERL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
136.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
57.8 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)