Merck
546917
Sigma-Aldrich
2,3-Dichlorbenzolsulfonylchlorid
97%
About This Item
Lineare Formel:
Cl2C6H3SO2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
245.51
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
60-64 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Clc1cccc(c1Cl)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H3Cl3O2S/c7-4-2-1-3-5(6(4)8)12(9,10)11/h1-3H
InChIKey
PQODWTNHDKDHIW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
49.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9.44 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)