Merck
545678
Sigma-Aldrich
2-Acetylthioacetophenon
97%
Synonym(e):
Phenylacyl-S-thioacetat
About This Item
Lineare Formel:
C6H5COCH2SCOCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
42-45 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)SCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H10O2S/c1-8(11)13-7-10(12)9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3
InChIKey
YHBPLTWKUZODDY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2-Acetylthioacetophenone [S-(2-oxo-2-phenylethyl) ethanethioate] is a thioacetate containing acetophenone derivative. It can be prepared from 2-bromoacetophenone and potassium thioacetate.
Anwendung
2-Acetylthioacetophenone may be used in the preparation of 2-mercapto-1-phenylethanone.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Electrophilic trifluoromethylthiolation of thiols with trifluoromethanesulfenamide.
Jereb M and Dolenc D.
Royal Society of Chemistry Advances, 5(72), 58292-58306 (2015)