Merck
545198
Sigma-Aldrich
Cucurbit[5]uril
contains acid of crystalization
Größe auswählen
100 MG
158,00 €
158,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
158,00 €
About This Item
Lineare Formel:
C30H30N20O10 · xH2O · xKCl · xHCl
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
158,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D −24°, c = 1 in H2O
Enthält
acid of crystalization
Löslichkeit
aqueous acid: soluble
saline: soluble
sugar solution: soluble
SMILES String
O.Cl.[Cl-].[K+].O=C1N2CN3C4C5N(CN6C7C8N(CN9C%10C%11N(CN%12C%13C%14N(CN1C%15C2N%16CN4C(=O)N5CN7C(=O)N8CN%10C(=O)N%11CN%13C(=O)N%14CN%15C%16=O)C%12=O)C9=O)C6=O)C3=O
InChI
1S/C30H30N20O10.2ClH.K.H2O/c51-21-31-1-32-12-14-36(22(32)52)4-40-16-18-44(26(40)56)8-48-20-19-47(29(48)59)7-43-17-15-39(25(43)55)3-35(21)13-11(31)33-2-34(12)24(54)38(14)6-42(16)28(58)46(18)10-50(20)30(60)49(19)9-45(17)27(57)41(15)5-37(13)23(33)53;;;;/h11-20H,1-10H2;2*1H;;1H2/q;;;+1;/p-1/t11-,12+,13+,14-,15-,16+,17+,18-,19-,20+;;;;
InChIKey
VIWLZIOPOSWHFW-DVJLYPCZSA-M
Anwendung
Host material for supramolecular chemistry.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Biologically inert; biocompatible
Sonstige Hinweise
May contain ca.20% water. Contains acid of crystallization.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)