544280
2,5-Dichlor-thiophen-3-sulfonylchlorid
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.595 (lit.)
bp
256-257 °C (lit.)
Dichte
1.697 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Clc1cc(c(Cl)s1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C4HCl3O2S2/c5-3-1-2(4(6)10-3)11(7,8)9/h1H
InChIKey
JJKSHSHZJOWSEC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- 1-[(2,5-dichloro-3-thienyl)sulfonyl]-N-(6-nitro-1,3-benzothiazol-2-yl)piperidine-4-carboxamide
- 6-chloro-3-isopropylamino-4H-thieno[2,3-e]-1,2,4-thiadiazine 1,1-dioxide
- 6-fluoro-3-methyl-4-(2,5-dichlorothiophene-3-sulfonyl)-3,4-dihydroquinoxalin-2-(1H)-one
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter