Merck
543675
Sigma-Aldrich
3-Brom-6-fluorchromon
97%
Synonym(e):
3-Brom-6-fluor-4H-1-benzopyran-4-on
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H4BrFO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
243.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
130-134 °C (lit.)
SMILES String
Fc1ccc2OC=C(Br)C(=O)c2c1
InChI
1S/C9H4BrFO2/c10-7-4-13-8-2-1-5(11)3-6(8)9(7)12/h1-4H
InChIKey
KASZNDJKYQAXNZ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)