Merck
543233
Sigma-Aldrich
(Methoxycarbonylsulfamoyl)-hydroxid, polymer gebunden auf PEG 750
Synonym(e):
Burgess-Reagenz auf PEG
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: proton reactive
SMILES String
OCCO.CC[N+](CC)(CC)S(=O)(=O)[N-]C(=O)OCCO
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)