Merck
542830
Sigma-Aldrich
3,5-Bis-(trifluormethyl)-benzamidoxim
97%
About This Item
Lineare Formel:
(CF3)2C6H3C(NH2)=NOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
272.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
129-132 °C (lit.)
SMILES String
N\C(=N\O)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H6F6N2O/c10-8(11,12)5-1-4(7(16)17-18)2-6(3-5)9(13,14)15/h1-3,18H,(H2,16,17)
InChIKey
GGAPMNUHESBFNK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzamidoxime [N′-hydroxy-3,5-bis(trifluoromethyl)benzenecarboximidamide] is a BAO [3,5-bis(trifluoromethyl)] derivative containing amidoxime as a functional group].[1]
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A novel and specific fluorescence reaction for uracil
Shibata, Takayuki, et al.
Analytica Chimica Acta, 674.2, 234- 238 (2010)