542806
4-Pyridylamidoxim
97%
Synonym(e):
Isonicotinamid-oxim
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
128-133 °C (lit.)
SMILES String
N\C(=N/O)c1ccncc1
InChI
1S/C6H7N3O/c7-6(9-10)5-1-3-8-4-2-5/h1-4,10H,(H2,7,9)
InChIKey
ZUUATXHRJFHSGO-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable