Wichtige Dokumente
542350
1,4-Bis-acryloyl-piperazin
≥99%
Synonym(e):
1,4-Diacryloyl-piperazin, N,N′-Bis-(acryloyl)-piperazin, BAP, PDA, Piperazindiacrylamid
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.23
Beilstein:
745431
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Assay
≥99%
mp (Schmelzpunkt)
91.5-93.5 °C (lit.)
SMILES String
C=CC(=O)N1CCN(CC1)C(=O)C=C
InChI
1S/C10H14N2O2/c1-3-9(13)11-5-7-12(8-6-11)10(14)4-2/h3-4H,1-2,5-8H2
InChIKey
YERHJBPPDGHCRJ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Cross-linking monomer for development of polyacrylamide gels.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?