Merck
D17807
Sigma-Aldrich
4,5-Diamino-6-Hydroxy-2-Mercaptopyrimidin
85%
Synonym(e):
5,6-Diamino-2-thiouracil
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H6N4OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.18
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
85%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
SMILES String
NC1=C(N)C(=O)NC(=S)N1
InChI
1S/C4H6N4OS/c5-1-2(6)7-4(10)8-3(1)9/h5H2,(H4,6,7,8,9,10)
InChIKey
QYSWOQHLIDKEOL-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
remainder inorganic salts
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable