Wichtige Dokumente
542199
3-Biphenylboronsäure
≥95%
Synonym(e):
(3-Phenylphenyl)boronic acid, 3-(Dihydroxyboryl)-1,1′-biphenyl, 3-Phenylbenzeneboronic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95%
mp (Schmelzpunkt)
193-198 °C (lit.)
SMILES String
OB(O)c1cccc(c1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H11BO2/c14-13(15)12-8-4-7-11(9-12)10-5-2-1-3-6-10/h1-9,14-15H
InChIKey
GOXICVKOZJFRMB-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Evaluated for pharmacological activity as fatty acid amide hydrolase inhibitors
Reactant involved in:
- Coupling with potassium cyanate, quinones, or fluorous tagged N-hydroxyphthalimide
- Direct C-H arylation of electron-deficient heterocycles
Sonstige Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?