Merck
541869
Sigma-Aldrich
Dichloro-bis-(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato)-titan(IV)
97%
About This Item
Lineare Formel:
(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)2TiCl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
485.31
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
123-144 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)C(=O)\C=C(/O[Ti](Cl)(Cl)O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/2C11H20O2.2ClH.Ti/c2*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;;;/h2*7,12H,1-6H3;2*1H;/q;;;;+4/p-4/b2*8-7-;;;
InChIKey
ATKXYIKEKNPVBT-KKUWAICFSA-J
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)