Merck
541818
Sigma-Aldrich
Scandium(III)-hexafluoracetylacetonat
About This Item
Lineare Formel:
Sc(C5HF6O2)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
666.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Form
powder (may contain chunks)
Zusammensetzung
Sc, 6.5-7.0% EDTA titration
Eignung der Reaktion
core: scandium
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
93-96 °C
SMILES String
FC(F)(F)C(=O)\C=C(/O[Sc](O\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F)O\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/3C5H2F6O2.Sc/c3*6-4(7,8)2(12)1-3(13)5(9,10)11;/h3*1,12H;/q;;;+3/p-3/b3*2-1-;
InChIKey
DWCYUTXXZMNFLG-JVUUZWNBSA-K
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)