Merck
541796
Sigma-Aldrich
Diethyl-1-phenylethylphosphonat
98%
Synonym(e):
NSC 220102
About This Item
Lineare Formel:
C6H5(CH2)2PO(OCH2CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
242.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
Brechungsindex
n20/D 1.496 (lit.)
bp
130 °C/0.6 mmHg (lit.)
Dichte
1.082 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
phenyl
phosphonate
SMILES String
CCOP(=O)(OCC)C(C)c1ccccc1
InChI
1S/C12H19O3P/c1-4-14-16(13,15-5-2)11(3)12-9-7-6-8-10-12/h6-11H,4-5H2,1-3H3
InChIKey
FODNNPZZKXOLLX-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant for:
  • Carbanion oxidative nucleophilic substitution of hydrogen
  • Base-catalyzed olefination
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)