Merck
541273
Sigma-Aldrich
2,3,4,5,6-Pentafluorbenzylzinkbromid -Lösung
0.5 M in THF
Größe auswählen
50 ML
153,00 €
153,00 €
Versandbereit am17. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 ML
153,00 €
About This Item
Lineare Formel:
C6F5CH2ZnBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
326.38
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
153,00 €
Versandbereit am17. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Konzentration
0.5 M in THF
bp
65 °C
Dichte
1.018 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Fc1c(F)c(F)c(C[Zn]Br)c(F)c1F
InChI
1S/C7H2F5.BrH.Zn/c1-2-3(8)5(10)7(12)6(11)4(2)9;;/h1H2;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
WAKJCJJTVRCONB-UHFFFAOYSA-M
Rechtliche Hinweise
Product of Rieke ® Metals, Inc. ®Registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
62.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
17 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)