Merck
540803
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-3-Aminopyrrolidin
98%
Größe auswählen
1 G
269,00 €
269,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
269,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H10N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
86.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
269,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]20/D −20°, neat
Brechungsindex
n20/D 1.488 (lit.)
bp
164-165 °C (lit.)
Dichte
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
N[C@H]1CCNC1
InChI
1S/C4H10N2/c5-4-1-2-6-3-4/h4,6H,1-3,5H2/t4-/m0/s1
InChIKey
NGXSWUFDCSEIOO-BYPYZUCNSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
154.4 °F
Flammpunkt (°C)
68 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)