Wichtige Dokumente
540633
2-Bromacetanilid
96%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
96%
mp (Schmelzpunkt)
96.5-100.5 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)Nc1ccccc1Br
InChI
1S/C8H8BrNO/c1-6(11)10-8-5-3-2-4-7(8)9/h2-5H,1H3,(H,10,11)
InChIKey
VOBKUOHHOWQHFZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?