Merck
540382
Sigma-Aldrich
Bis-Boc-Thiopseudoharnstoff, polymergebunden
100-200 mesh, extent of labeling: ~1.0 mmol/g S loading, 1 % cross-linked
Synonym(e):
N,N′-Di-Boc-isothiouronium-methyl Polystyrol
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Quervernetzung
1 % cross-linked
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Kennzeichnungsgrad
~1.0 mmol/g S loading
Partikelgröße
100-200 mesh
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.CS\C(NC(=O)OC(C)(C)C)=N/C(=O)OC(C)(C)C
Anwendung
This resin has been utilized in the synthesis of substituted guanidines.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Dodd, D.S.; Wallace, O.B.
Tetrahedron, 39, 5701-5701 (1998)
Artikel
Introduce guanidinyl group using guanylating reagents like bis(tert-butoxycarbonyl)thiopseudourea, polymer-bound, from substituted amines.