Merck
539627
Sigma-Aldrich
2-Fluor-6-(trifluormethyl)-benzylbromid
98%
About This Item
Lineare Formel:
FC6H3(CF3)CH2Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
257.02
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
38-42 °C (lit.)
SMILES String
Fc1cccc(c1CBr)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H5BrF4/c9-4-5-6(8(11,12)13)2-1-3-7(5)10/h1-3H,4H2
InChIKey
RINUERVPFANASB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
225.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
107.2 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)