Merck
538817
Sigma-Aldrich
3-(Trifluormethyl)-diphenylcarbinol
97%
About This Item
Lineare Formel:
CF3C6H4CH(OH)C6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
252.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
62-66 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
hydroxyl
phenyl
SMILES String
OC(c1ccccc1)c2cccc(c2)C(F)(F)F
InChI
1S/C14H11F3O/c15-14(16,17)12-8-4-7-11(9-12)13(18)10-5-2-1-3-6-10/h1-9,13,18H
InChIKey
KRMIEGLFYDWJOT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)