Merck
536814
Sigma-Aldrich
PAMAM-OH-Dendrimer, Generation 5 -Lösung
generation 5, 5% in methanol
About This Item
Lineare Formel:
[NH2(CH2)2NH2]:(G=5);dendri PAMAM(NHCH2CH2OH)128
Molekulargewicht:
28950.86
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
Beschreibung
amidoethanol surface groups
Form
liquid
Mol-Gew.
generation 5
Leistungsmerkmale
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
Konzentration
5% in methanol
Anzahl Oberflächengruppen
128
Brechungsindex
n20/D 1.3374
Dichte
0.786 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Physikalische Form
Contains 128 surface hydroxyl groups.
Rechtliche Hinweise
Manufactured by Dendritech®, Inc.
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
51.8 °F
Flammpunkt (°C)
11 °C