Merck
536644
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-(Boc-amino)-1,5-pentandiol
97%
About This Item
Lineare Formel:
HO(CH2)3CH[NHCO2C(CH3)3]CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
219.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]20/D −15°, c = 1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
59-62 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CO)CCCO
InChI
1S/C10H21NO4/c1-10(2,3)15-9(14)11-8(7-13)5-4-6-12/h8,12-13H,4-7H2,1-3H3,(H,11,14)/t8-/m0/s1
InChIKey
UBNNKNSFDFANKW-QMMMGPOBSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)