Merck
536474
Sigma-Aldrich
N-Z-D-Alaninol
98%
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH2O2CNHCH(CH3)CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Form
powder or crystals
Optische Aktivität
[α]20/D +5.5°, c = 2 in ethanol
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Farbe
white
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
C[C@H](CO)NC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C11H15NO3/c1-9(7-13)12-11(14)15-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9,13H,7-8H2,1H3,(H,12,14)/t9-/m1/s1
InChIKey
AFPHMHSLDRPUSM-SECBINFHSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)