Merck
536377
Sigma-Aldrich
3-(N,N-Diethylamino)acetanilid
97%
Größe auswählen
25 G
45,99 €
45,99 €
Listenpreis65,70 €Sparen Sie 30%
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
45,99 €
About This Item
Lineare Formel:
(C2H5)2NC6H4NHCOCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.28
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
45,99 €
Listenpreis65,70 €Sparen Sie 30%
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
81-84 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amide
amine
SMILES String
CCN(CC)c1cccc(NC(C)=O)c1
InChI
1S/C12H18N2O/c1-4-14(5-2)12-8-6-7-11(9-12)13-10(3)15/h6-9H,4-5H2,1-3H3,(H,13,15)
InChIKey
FPUKYOSOAAPHTN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)