Merck
535494
Sigma-Aldrich
4′-Brommethyl-2-biphenylcarbonitril
97%
Synonym(e):
2-Cyano-4′-brommethylbiphenyl, 4′-(Brommethyl)-2-cyanobiphenyl
About This Item
Lineare Formel:
BrCH2C6H4C6H4CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
272.14
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid crystal
mp (Schmelzpunkt)
125-128 °C (lit.)
SMILES String
BrCc1ccc(cc1)-c2ccccc2C#N
InChI
1S/C14H10BrN/c15-9-11-5-7-12(8-6-11)14-4-2-1-3-13(14)10-16/h1-8H,9H2
InChIKey
LFFIEVAMVPCZNA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1