Merck
535400
Sigma-Aldrich
6-Chloracetyl-2-benzoxazolinon
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H6ClNO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
211.60
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
270-274 °C (lit.)
SMILES String
ClCC(=O)c1ccc2NC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C9H6ClNO3/c10-4-7(12)5-1-2-6-8(3-5)14-9(13)11-6/h1-3H,4H2,(H,11,13)
InChIKey
KOOWFDRPKXUCRF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)