Merck
535370
Sigma-Aldrich
3-Amino-5-(4-methoxyphenyl)pyrazol
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H11N3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
189.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
140-144 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccc(cc1)-c2cc(N)n[nH]2
InChI
1S/C10H11N3O/c1-14-8-4-2-7(3-5-8)9-6-10(11)13-12-9/h2-6H,1H3,(H3,11,12,13)
InChIKey
UPAGEJODHNVJNM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)