Merck
534269
Sigma-Aldrich
2-Chlor-4-nitropyridin-N-oxid
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H3ClN2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.54
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
151-155 °C (lit.)
SMILES String
[O-][N+](=O)c1cc[n+]([O-])c(Cl)c1
InChI
1S/C5H3ClN2O3/c6-5-3-4(8(10)11)1-2-7(5)9/h1-3H
InChIKey
YSTCMHHKDOVZDA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)