Merck
534234
Sigma-Aldrich
4-(4-Bromphenyl)-1(2H)-phthalazinon
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H9BrN2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
301.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
269.5-273.5 °C (lit.)
SMILES String
Brc1ccc(cc1)C2=NNC(=O)c3ccccc23
InChI
1S/C14H9BrN2O/c15-10-7-5-9(6-8-10)13-11-3-1-2-4-12(11)14(18)17-16-13/h1-8H,(H,17,18)
InChIKey
ZISOEGMOUGUEMP-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)