Merck
534153
Sigma-Aldrich
5′-Brom-2′-hydroxy-3′-nitroacetophenon
97%
Synonym(e):
3-Brom-6−hydroxy-5−nitroacetophenon
Größe auswählen
25 G
42,63 €
42,63 €
Listenpreis60,90 €Sparen Sie 30%
Versandbereit am24. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
42,63 €
About This Item
Lineare Formel:
BrC6H2(NO2)(OH)COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
260.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
42,63 €
Listenpreis60,90 €Sparen Sie 30%
Versandbereit am24. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
129-132 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
ketone
nitro
SMILES String
CC(=O)c1cc(Br)cc(c1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6BrNO4/c1-4(11)6-2-5(9)3-7(8(6)12)10(13)14/h2-3,12H,1H3
InChIKey
CLNIBJASCGZXHH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)