Merck
533807
Sigma-Aldrich
4-Ethylanisol
97%
About This Item
Lineare Formel:
C2H5C6H4OCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.508 (lit.)
bp
84 °C/6 mmHg (lit.)
Dichte
0.958 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCc1ccc(OC)cc1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
174.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
79.4 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)