Wichtige Dokumente
532703
1-Brom-4-chlor-2-fluorbenzol
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.556 (lit.)
bp
91-92 °C/20 mmHg (lit.)
Dichte
1.678 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Fc1cc(Cl)ccc1Br
InChI
1S/C6H3BrClF/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9/h1-3H
InChIKey
FPNVMCMDWZNTEU-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
198.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
92.2 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?