Wichtige Dokumente
532177
3,4-Dichlorbenzonitril
97%
Größe auswählen
32,27 €
Listenpreis46,10 €Sparen Sie 30%Versandbereit am22. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
32,27 €
Listenpreis46,10 €Sparen Sie 30%Versandbereit am22. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
74-78 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
nitrile
SMILES String
Clc1ccc(cc1Cl)C#N
InChI
1S/C7H3Cl2N/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9/h1-3H
InChIKey
KUWBYWUSERRVQP-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?