Merck
530999
Sigma-Aldrich
Bis-(4-tert.-butylphenyl)-iodonium-trifluormethansulfonat
electronic grade, ≥99% trace metals basis
Synonym(e):
Bis(4-tert-butylphenyl)iodoniumtriflat, DtBPIT
Größe auswählen
1 G
258,00 €
258,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
258,00 €
About This Item
Lineare Formel:
[(CH3)3CC6H4]2ICF3SO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
542.39
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
258,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
electronic grade
Qualitätsniveau
Beschreibung
Total acid <2 × 10-3 mol/kg
Total base <2 × 10-3 mol/kg
Assay
≥99% trace metals basis
mp (Schmelzpunkt)
162-166 °C (lit.)
Löslichkeit
ethyl lactate: ~25%
γ-butyrolactone: ~50%
PGMEA: ~50%
SMILES String
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.CC(C)(C)c1ccc([I+]c2ccc(cc2)C(C)(C)C)cc1
InChI
1S/C20H26I.CHF3O3S/c1-19(2,3)15-7-11-17(12-8-15)21-18-13-9-16(10-14-18)20(4,5)6;2-1(3,4)8(5,6)7/h7-14H,1-6H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChIKey
VGZKCAUAQHHGDK-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Cationic photoinitiator. Photoacid generator.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)