530352
Methyl-1H-1,2,4-triazol-3-carboxylat
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
196-199 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)c1nc[nH]n1
InChI
1S/C4H5N3O2/c1-9-4(8)3-5-2-6-7-3/h2H,1H3,(H,5,6,7)
InChIKey
QMPFMODFBNEYJH-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
It may also be used in the synthesis of the following nucleoside analogues:
- 1-(2,2-dimethyl-6-trityloxymethyl-4,6a-dihydro-3aH-cyclopenta-[1,3]dioxol-4-yl)-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid methyl ester
- methyl 4,6-O-benzylidene-2-(methyl 1H-1,2,4-triazol-1-yl-3-carboxylate)-2-deoxy-<SC>D</SC>-altrohexopyranoside
- 1,5-anhydro-4,6-O-benzylidene-2-(methyl 1H-1,2,4-triazol-1-yl-3-carboxylate)-2-deoxy-<SC>D</SC>-altro-hexitol
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable