Wichtige Dokumente
52917
1,4,7,10,13,16-Hexathiacyclooctadecan
≥97.0% (S)
Synonym(e):
18-An-S6
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H24S6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
360.71
Beilstein:
143957
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12350000
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Assay
≥97.0% (S)
mp (Schmelzpunkt)
92-94 °C (lit.)
92-96 °C
SMILES String
C1CSCCSCCSCCSCCSCCS1
InChI
1S/C12H24S6/c1-2-14-5-6-16-9-10-18-12-11-17-8-7-15-4-3-13-1/h1-12H2
InChIKey
HELCSRZMDRYPIJ-UHFFFAOYSA-N
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Sonstige Hinweise
Crown-compound forming complexes with transition metal ions
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
R.E. Wolf et al.
Inorg. Synth., 25, 122-122 (1989)
E. Sekido et al.
Bull. Chem. Soc. Bull., 61, 1587-1587 (1988)