528498
3-Ethoxybenzoesäure
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
136-140 °C (lit.)
SMILES String
CCOc1cccc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10O3/c1-2-12-8-5-3-4-7(6-8)9(10)11/h3-6H,2H2,1H3,(H,10,11)
InChIKey
DTFQMPQJMDEWKJ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable