147494
2-Ethoxybenzoesäure
98%
Synonym(e):
O-Ethylsalicylsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
Brechungsindex
n20/D 1.54 (lit.)
bp
174-176 °C/15 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
19.3-19.5 °C (lit.)
Löslichkeit
95% ethanol: soluble 5%, clear, colorless to yellow
Dichte
1.105 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOc1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C9H10O3/c1-2-12-8-6-4-3-5-7(8)9(10)11/h3-6H,2H2,1H3,(H,10,11)
InChIKey
XDZMPRGFOOFSBL-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
209.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
98.6 °C - closed cup