Merck
528285
Sigma-Aldrich
4-Methoxyisophthalsäure-dimethylester
98%
About This Item
Lineare Formel:
CH3OC6H3(CO2CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
224.21
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
93-97 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)c1ccc(OC)c(c1)C(=O)OC
InChI
1S/C11H12O5/c1-14-9-5-4-7(10(12)15-2)6-8(9)11(13)16-3/h4-6H,1-3H3
InChIKey
VYLTWLWJTAJDSS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)