Merck
527157
Sigma-Aldrich
Bis-(diethyl-D-tartrat-glykolato)-diboran
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H24B2O12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
429.98
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Optische Aktivität
[α]20/D +17°, c = 1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
40-47 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(=O)[C@H]1OB(O[C@@H]1C(=O)OCC)B2O[C@@H]([C@H](O2)C(=O)OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C16H24B2O12/c1-5-23-13(19)9-10(14(20)24-6-2)28-17(27-9)18-29-11(15(21)25-7-3)12(30-18)16(22)26-8-4/h9-12H,5-8H2,1-4H3/t9-,10-,11-,12-/m0/s1
InChIKey
LJOXKUBPSYCAFX-BJDJZHNGSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)