Merck
526819
Sigma-Aldrich
3-Fluor-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyd
97%
Größe auswählen
1 G
80,50 €
80,50 €
Listenpreis115,00 €Sparen Sie 30%
Versandbereit am16. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
80,50 €
About This Item
Lineare Formel:
FC6H2(OH)(OCH3)CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
80,50 €
Listenpreis115,00 €Sparen Sie 30%
Versandbereit am16. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
114-118 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
fluoro
SMILES String
COc1cc(C=O)cc(F)c1O
InChI
1S/C8H7FO3/c1-12-7-3-5(4-10)2-6(9)8(7)11/h2-4,11H,1H3
InChIKey
OOGOFUKAJDPHDJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
3-Fluoro-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde is an aryl fluorinated building block.
Anwendung
3-Fluoro-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde may be used to synthesize 3-(3-fluoro-4-hydroxy-5-methoxyphenyl)-N-phenethylacrylamide[1] and 4-[(4-hydroxy-3-fluoro-5-methoxy-benzylidene)amino]-1,5-dimethyl-2-phenyl-1,2-dihydro-pyrazol-3-one.[2]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
The new Schiff base 4-[(4-Hydroxy-3-fluoro-5-methoxy-benzylidene) amino]-1, 5-dimethyl-2-phenyl-1, 2-dihydro-pyrazol-3-one: Experimental, DFT calculational studies and in vitro antimicrobial activity.
Iskeleli NO, et al.
Spectrochimica Acta Part A: Molecular Spectroscopy, 139, 356-366 (2015)
John Yang et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 18(14), 5032-5038 (2010-07-06)
A series of catechol ring-fluorinated derivatives of caffeic acid phenethyl amide (CAPA) were synthesized and screened for cytoprotective activity against H2O2 induced oxidative stress in human umbilical vein endothelial cells (HUVEC). CAPA and three fluorinated analogs were found to be